BR23941
BRAND® Compact BLAUBRAND® Automatic Burette with Glass Bottle
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 50 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE stopcock (detachable)
borosilicate glass 3.3
brown glass tube
soda-lime glass bottle (with pumphead)
transparent PVC tube (filling tube)
Características
class AS DE-M
subdivision 0.1 mL
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 23941
faixa de medição
accuracy: ±0.05 mL
volume
50 mL
capacidade
2000 mL capacity(bottle)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)