BR23829
BRAND® compact automatic SILBERBRAND burette, without support/clamp
volume 25 mL, with LDPE bottle and PVC filling tube
Sinônimo(s):
Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass (5.4)
fabricante/nome comercial
BRAND 23829
faixa de medição de volume
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
volume
25 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Borosilicate glass 5.4, detachable PTFE stopcock. Calibrated to deliver (TD, Ex). 25 ml: Error limit according to class B, DIN EN ISO 385. 50 ml: DIN EN ISO 385, class B.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)