BR23870
BRAND® Compact BLAUBRAND® Automatic Burette with Polyethylene Bottle
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 10 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PE bottle (bottle with base)
PTFE stopcock (detachable)
borosilicate glass 3.3
brown glass tube
transparent PVC tube (filling tube)
Características
class AS DE-M
subdivision 0.02 mL
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 23870
faixa de medição
accuracy: ±0.02 mL
volume
10 mL
capacidade
1000 mL capacity(bottle)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)