BR23768
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 50 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
Sinônimo(s):
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glass
Características
Schellbach stripe
graduated in white
fabricante/nome comercial
BRAND 23768
faixa de medição de volume
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
tamanho do frasco
1000 mL
tamanho da bureta
50 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR23768-1EA | 4061831864793 |