Documentos Principais
BR130264
BRAND® amber narrow-mouth bottle, LDPE, with screw cap
capacity 2000 mL
Sinônimo(s):
Bottles, Plastics
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
low-density polyethylene cap
round amber low-density polyethylene bottle
Junta
Joints threaded neck (GL28)
Características
with cap
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 130264
capacidade
2000 mL
diâmetro × A
117 mm × 264 mm
Descrição geral
For storage of light-sensitive substances. With screw cap
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)