BR130254
BRAND® amber narrow-mouth bottle, LDPE, with screw cap
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
Bottles, Plastics
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
Materiais
bottle
low-density polyethylene cap
Junta
Joints threaded neck (GL25)
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 130254
capacidade
500 mL
diâmetro × A
75 mm × 180 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For storage of light-sensitive substances. With screw cap
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR130254-1EA | 4061831852769 |