BR22523
BRAND® BLAUBRAND® automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Sinônimo(s):
Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Pellet pattern
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Características
class AS
subdivision 0.1 mL
without bottle
without intermediate stopcock
fabricante/nome comercial
BRAND 22523
faixa de medição de volume
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
volume
50 mL
Descrição geral
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)