BR21911
BRAND® BLAUBRAND® automatic burette, Pellet pattern
volume 10 mL, accuracy: ±0.030 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
Sinônimo(s):
Automatic Burettes, Burettes, Pellet pattern, SILBERBRAND
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
Características
subdivision 0.02 mL
SILBERBRAND class B
without bottle
without intermediate stopcock
fabricante/nome comercial
BRAND 21911
faixa de medição de volume
10 mL, accuracy: ±0.030 mL
volume
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)