BR4600310
BRAND® Dispensette® S Digital bottle-top dispenser
volume range 0.1-1 mL, without recirculation valve
About This Item
Produtos recomendados
Características
incremental 0.005 mL
DE-M marking
without recirculation valve
fabricante/nome comercial
BRAND 4600310
faixa de volume
0.1-1 mL
conector
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Descrição geral
Características e benefícios
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Conteúdo relacionado
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.