BR13903
BRAND® compact SILBERBRAND burette, with PTFE stopcock
volume 10 mL
Sinônimo(s):
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
glass
fabricante/nome comercial
BRAND 13903
faixa de medição de volume
10 mL, accuracy: ±0.05 mL
volume
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Boro 3.3, removable PTFE stopcock. Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)