Documentos Principais
BR130974
BRAND® storage bottle
volume 10 L, wide neck
Sinônimo(s):
Bottles, Storage Bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
high-density polyethylene
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Junta
joint threaded neck
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 130974
capacidade
10 L
diâmetro × A
210 mm × 395 mm
volume
10 L
10000 mL
Descrição geral
With screw cap and carrying handle.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)