BR130874
BRAND® storage bottle
volume 10 L, narrow neck
Sinônimo(s):
Bottles, Storage Bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
Junta
joint threaded neck
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 130874
capacidade
10 L
diâmetro × A
210 mm × 420 mm
volume
10 L
10000 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)