Documentos Principais
BR130870
BRAND® storage bottle
size 5 L, narrow neck
Sinônimo(s):
Bottles, Storage Bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
high-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
Junta
joint threaded neck
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 130870
diâmetro × A
165 mm × 335 mm
tamanho
5 L
Descrição geral
With screw cap and carrying handle.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)