BR128954
BRAND® narrow-mouth bottles, PFA
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
Bottles, PFA, Plastics
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PFA bottle
PFA cap
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Junta
Joints threaded neck (S28)
Características
autoclavable
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 128954
capacidade
500 mL
diâmetro × A
76 mm × 190 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR128954-1EA | 4061831852653 |