CLS1500P1L
Corning® narrow mouth reagent bottle, reusable
capacity 1 L, polypropylene, with GL-63 PP screw cap
Sinônimo(s):
laboratory bottles, plastic bottles, reagent bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene
screw top cap
translucent bottle
Características
cap
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1500P-1L
A × D.E.
204 mm × 108 mm
capacidade
1 L
conector
45
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS1500P1L-10EA | 4061833881439 |