Documentos Principais
CLS1500P500
Corning® narrow mouth reagent bottle, reusable
capacity 500 mL, polypropylene, with GL-45 PP screw cap
Sinônimo(s):
laboratory bottles, plastic bottles, reagent bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene
screw top cap
translucent bottle
Características
cap
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1500P-500
A × D.E.
204 mm × 108 mm
capacidade
500 mL
conector
45
Descrição geral
These bottles are manufactured from translucent polypropylene. They are supplied with PP screw top caps.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)