Documentos Principais
BR114105
BRAND® culture tube, rimless
L × W 10 mm × 75 mm, thickness 0.6 mm
Sinônimo(s):
Culture tubes, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiais
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 3,000 × g
neck thread push fit
embalagem
pack of 250 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 114105
C × L
10 mm × 75 mm
capacidade
10 mL
3 mL
espessura
0.6 mm
Descrição geral
Crafted from high-quality glass, these tubes provide excellent clarity and durability, making them ideal for cell culture and other scientific applications. Autoclavable at 121 °C, ensuring easy sterilization.
Características e benefícios
  • Excellent sample visibility
  • Good chemical resistance
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ace pressure tube Front seal, capacity 120 mL, 150 PSI, #15 plug, L × O.D. 17.8 cm × 38.1 mm
Z566268
Ace pressure tube