Key Documents
BMSP7700S1
Benchmark Accuris ”NextPette” Variable Volume Pipette Micro Starter Setincludes 4 pipettes: 10/20/200/1000 μl, plus stand
pack of 4 ea (includes 4 pipettes plus stand), volume 10/20/200/1000 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Características
adjustable
no. of channels 1
embalagem
pack of 4 ea (includes 4 pipettes plus stand)
pkg of 4 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific P7700-S1
volume
10/20/200/1000 μL
Descrição geral
(includes 4 pipettes: P770010, P770020, P7700200, P77001000, and stand P7700CAR)
Aplicação
Pipetting and transferring small volumes of liquid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)