Documentos Principais
BAF377810000
Stirring bar retriever
Overall L 26 in. (65 cm)
Sinônimo(s):
Stirring bar retriever
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37781-0000
C × diâmetro
4 in. (10.2 cm) × 3/8 in. (1 cm), magnet
Total C
26 in. (65 cm)
Descrição geral
This flexible PTFE magnetic retriever will remove the largest magnetic stirring bars from deep vessels.
Características e benefícios
  • Easy grip “T” handle has overall length of 65cm (26”)
  • Powerful Alnico 5 magnetic end; 10.2 x 1cm diameter (4 x ⅜")
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)