Key Documents
BAF369740950
SP Bel-Art® Sterileware Powder Lance Samplers
white high-density polyethylene, capacity 200 mL (6.8 oz), L 95 cm (37.5 in.), sterile, pack of 20 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
sampler
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiais
white high-density polyethylene
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 20 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Bel-Art F36974-0950
Comprimento
95 cm (37.5 in.)
capacidade
200 mL (6.8 oz)
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)