BAF367392000
SP Bel-Art® Economy Scoops
stainless steel, nominal capacity 2000 mL (68 mm)
Sinônimo(s):
spoon
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F36739-2000
Total C
14.75 in. (375 mm)
bowl diam.
5.875 in. (150 mm)
capacidade nominal
2000 mL (68 mm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Low-cost, sturdy scoop ideal for general laboratory use with high sides to prevent spillage.
Características e benefícios
- Reusable, high-quality scoops help reduce laboratory waste
- Helps meet sustainability goals when used in place of disposable scoops
- Useful in applications with limited salt exposure
- 304 grade stainless steel
- Autoclavable
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)