BAF170720000
Cleanware microscope optics cleaning kit
pack of 1 ea
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F17072-0000
Descrição geral
This handy kit has everything you need, including ten pre-saturated optic and lens cleaning pads, two individually wrapped packs of anti-static plastic surface wipes and two 15.2 cm (6 in.) swabs which are pre-moistened with alcohol. Complete instructions for use included.
- Includes 10 pre-saturated cleaning pads
- Two packs of anti-static wipes
Informações legais
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)