B83606
4-Methylbenzyl bromide
97%
Sinônimo(s):
p-Xylyl bromide
Ensaio
97%
Formulário
powder
Impurezas
<1.5% 1,4-bis(bromomethyl)benzene
p.e.
218-220 °C (lit.)
pf
34-36 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
WZRKSPFYXUXINF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B83606-100G | |
B83606-1KG | |
B83606-25G | 4061833442722 |