B5194
Benzilic acid
≥99%
Sinônimo(s):
Diphenylglycolic acid
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2C(OH)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
228.24
Beilstein:
521402
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
pf
149-151 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,17H,(H,15,16)
chave InChI
UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Gamze Bora-Tatar et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(14), 5219-5228 (2009-06-13)
In the light of known HDAC inhibitors, 33 carboxylic acid derivatives were tested to understand the structural requirements for HDAC inhibition activity. Several modifications were applied to develop the structure-activity relationships of carboxylic acid HDAC inhibitors. HDAC inhibition activities were