Documentos Principais
B2761
Sigma-Aldrich
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
98%
Sinônimo(s):
NSC 73384
About This Item
Fórmula linear:
C9H6NO2Br
Número CAS:
Peso molecular:
240.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H6BrNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
chave InChI
YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in studies of biologically active molecules including:
  • Discovery of indole inhibitors of MMP-13 for treatment of arthritic diseases
  • Synthesis of indolyl ethanones as indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors
  • cis-Diaminocyclohexane derivatives prepared for use as factor Xa inhibitors
  • Synthesis of tubulin polymerization inhibitors and cancer cell growth inhibitors
  • Preparation of dual PPARγ/δ agonists
  • Synthesis of chemical probes to examine the role of hFPRL1 receptor in inflammation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)