Documentos Principais
ALD00628
Sigma-Aldrich
6-(Quinolin-2-yl)pyridin-2(1H)-one
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
This ligand was developed by the Yu lab to enable the Pd-catalyzed dehydrogenation of aliphatic carboxylic acids through a typically challenging activation of the β-methylene C-H bond. This method is chemoselective to carboxylic acids even in the presence of other enolizable functional groups, and may also viably utilize molecular oxygen as the terminal oxidant for the transformation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)