Documentos Principais
ALD00412
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(fluorosulfonyloxy)benzoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9FO5S
Peso molecular:
248.23
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
descrição
Fp: >230°F
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.479
densidade
1.340 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(OC1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1)(F)=O
InChI
1S/C9H9FO5S/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)15-16(10,12)13/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
WSJHOCQDJHFOCL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperatre and are not air sensitive.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)