SMB00953
2-Cyano-3,3-diphenylacrylic acid
≥95%
Sinônimo(s):
α-Cyano-β-diphenylacrylic acid, 2-Cyano-3,3-diphenylpropenoic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
solid
peso molecular
249.26 g/mol
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry.)
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H11NO2/c17-11-14(16(18)19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,(H,18,19)
chave InChI
VSXIZXFGQGKZQG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)