907545
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-((benzyloxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
≥95%
Sinônimo(s):
Phenyl 6-O-benzyl-1-thio-β-D-galactoside
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
124-125 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S([C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)COCc3ccccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C19H22O5S/c20-16-15(12-23-11-13-7-3-1-4-8-13)24-19(18(22)17(16)21)25-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-22H,11-12H2/t15-,16+,17+,18-,19+/m1/s1
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.