About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5FO2S
Número CAS:
Peso molecular:
124.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n/D 1.407
densidade
1.310 g/L at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FS(C1CC1)(=O)=O
InChI
1S/C3H5FO2S/c4-7(5,6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
chave InChI
XPOPREDCDIARJH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
148.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
64.44 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD00162-1G | 4061826114254 |