A96150
Azelaic acid
technical grade, 80%
Sinônimo(s):
1,7-Heptanedicarboxylic acid, Anchoic acid, Nonanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
densidade de vapor
6.5 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
80%
forma
powder
pb
286 °C/100 mmHg (lit.)
pf
109-111 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Synthesis of pH-responsive metallo-hydrogels as potential dye-adsorbing agents, and vitamin B12 carriers.
- Synthesis of fluorescent uranyl (UO22+) coordination polymers.
- Synthesis of various metal-organic frameworks (MOFs) and supramolecular macrocyclic adducts.
- Conversion of hydrophobic up-converting rare-earth nanophosphors (UCNPs) into water-soluble, carboxylic acid-functionalized analogs to facilitate conjugation with biomolecules such as streptavidin.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
210 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?