Documentos
8.20117
Sigma-Aldrich
Azelaic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Azelaic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
204-669-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.3 hPa ( 178.3 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
solid
potência
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10 g/kg LD50, skin (Rat)
pb
237 °C/20 hPa
pf
106-109 °C
temperatura de transição
flash point 210 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
210 °C - closed cup