A79922
9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridine hydrochloride hydrate
≥99%
Sinônimo(s):
THA hydrochloride hydrate, Tacrine hydrochloride, Tetrahydroaminacrine hydrochloride hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
pf
284-286 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Nc1c2CCCCc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H14N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H2,14,15);1H;1H2
chave InChI
PXGRMZYJAOQPNZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)