Documentos Principais
96019
Sigma-Aldrich
Z-D-Lys(Boc)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Nα-Cbz-Nε-Boc-D-Lysine, Nα-Z-Nε-Boc-D-lysine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H28N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
380.44
Beilstein:
5310107
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-17(24)20-12-8-7-11-15(16(22)23)21-18(25)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m1/s1
chave InChI
DYSBKEOCHROEGX-OAHLLOKOSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)