936359
Chondroitin Sulfate A Methacrylate
15% methacrylated
Sinônimo(s):
CS-MA, CSMA, Chondroitin Sulfate, Chondroitin Sulfate A sodium salt Methacrylate, Chondroitin Sulfate Glycidyl Methacrylate, Chondroitin Sulfate acrylate, Chondroitin sulfate-methacrylate, Methacrylated chondroitin sulfate, Photocurable Chondroitin Sulfate
forma
powder
cor
white to light yellow, light brown
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- Tissue engineering
- 3D bioprinting
- drug and gene delivery
Características e benefícios
- Biocompatible
- 15% methacrylated
- Photo- or thermally crosslinkable
- Negatively charged
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)