Documentos Principais
934291
Sigma-Aldrich
Thalidomide-O-amido-C8-NH2 trifluoroacetate
≥95.0%
Sinônimo(s):
N-(8-Aminooctyl)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamide trifluoroacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H30N4O6·C2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
572.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
ligand
thalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
Formulário
powder or crystals
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(F)(F)F)[O-].O=C(COC1=CC=CC(C(N2C3C(NC(CC3)=O)=O)=O)=C1C2=O)NCCCCCCCC[NH3+]
InChI
1S/C23H30N4O6.C2HF3O2/c24-12-5-3-1-2-4-6-13-25-19(29)14-33-17-9-7-8-15-20(17)23(32)27(22(15)31)16-10-11-18(28)26-21(16)30;3-2(4,5)1(6)7/h7-9,16H,1-6,10-14,24H2,(H,25,29)(H,26,28,30);(H,6,7)
chave InChI
AJVLNIUPDHKOPS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A functionalized cereblon ligand for development of Thalidomide based PROTACs. Allows rapid conjugation with carboxyl linkers due to presence of amine group via peptide coupling reactions. Amenable for linker attachement via reductive amination, and a basic building block for making protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Informações legais
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)