933767
Silicon
nanoparticles, 40 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sinônimo(s):
SiNPs, Silicon nanopowder
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
descrição
Application: Battery Manufacturing
Ensaio
≥99% trace metals basis
forma
nanoparticles
powder or crystals
composição
(Si)
condição de armazenamento
(Avoid contact with skin and eyes. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Tamanho médio da partícula
40 nm
pb
2355 °C (lit.)
pf
1410 °C (lit.)
densidade
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
0.07‑0.08 g/cm3
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
chave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Low Particle Size
- High Surface Area
- Consistent Quality
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)