933759
Silicon
nanoparticles, 10 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis, battery grade
Sinônimo(s):
SiNPs, Silicon nanopowder
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% trace metals basis
Formulário
powder
composição
Si
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Tamanho médio da partícula
10 nm
tamanho de partícula
10 nm
p.e.
2355 °C (lit.)
pf
1410 °C (lit.)
densidade
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
0.03 g/cm3
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
chave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Lowest Particle Size
- High Surface Area
- Consistent Quality
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
933759-10G | 4065269266303 |