933597
Poly(Guluronate)
low endotoxin
Sinônimo(s):
Alginate, Bioink, Bioprinting, Guluronic Acid, Hydrogel, Ionic, Sodium Alginate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
descrição
GPC 5-15 kDa
Formulário
(Solid chunks, fibres or powder)
Impurezas
<125 EU/g Endotoxin
<5 CFU/g Bioburden(Total aerobic)
<5 CFU/g Bioburden(fungal)
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Sterile, low endotoxin
- Batch control offers reproducible models for preclinical toxicology testing and drug screening
- Extended shelf-life & stability
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)