Documentos Principais
932906
Sigma-Aldrich
Tweezer
EMS 4 WF
Sinônimo(s):
Gripper, Tweezer
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Descrição geral
EMS techware
Aplicação
For the handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
Tip Width: 12.0 mm. Depth: 9.0 mm. Tip Lip: E:2.5 mm. Offset: 4.0 mm.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)