Documentos Principais
932949
Sigma-Aldrich
Tweezer
High Precision, Style 1, Locking
Sinônimo(s):
Gripper, Tweezer
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Descrição geral
EMS techware
Aplicação
For the handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface. Self-closing.
Tip Width: 14.5 mm. Depth: 10.5 mm. Tip Lip: 9.0 mm.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)