932698
N4,N4,N4′,N4′-Tetra[(1,1′-biphenyl)-4-yl]-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
N,N′-Tetra(4-biphenyl)benzidine, 4-Phenyl-n-(4-phenylphenyl)-n-[4-[4-(4-phenyl-n-(4-phenylphenyl)anilino)phenyl]phenyl]aniline, N,N,N′,N′-Tetrakis(4-biphenylyl)benzidine, N4,N4,N4′,N4′-Tetra(4-biphenylyl)-biphenyl-4,4′-diamine, BPBPA, [1,1′-Biphenyl]-4,4′-diamine, N4,N4,N4′,N4′-tetrakis([1,1′-biphenyl]-4-yl), [1,1′-Biphenyl]-4,4′-diamine, N4,N4,N4′,N4′-tetrakis([1,1′-biphenyl]-4-yl)
About This Item
Produtos recomendados
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
cadeia de caracteres SMILES
N(c5ccc(cc5)c6ccc(cc6)N(c9ccc(cc9)c%10ccccc%10)c7ccc(cc7)c8ccccc8)(c3ccc(cc3)c4ccccc4)c1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C60H44N2/c1-5-13-45(14-6-1)49-21-33-55(34-22-49)61(56-35-23-50(24-36-56)46-15-7-2-8-16-46)59-41-29-53(30-42-59)54-31-43-60(44-32-54)62(57-37-25-51(26-38-57)47-17-9-3-10-18-47)58-39-27-52(28-40-58)48-19-11-4-12-20-48/h1-44H
chave InChI
WXAIEIRYBSKHDP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)