932361
1,3,5-Tri[(3-pyridyl)-phen-3-yl]benzene
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
TmPyPB
About This Item
Produtos recomendados
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
descrição
μe ≈ 1.0 x 10-3 cm2 V−1 s−1
Ensaio
≥99% (HPLC)
perda
0.5% TGA, > 310 °C (weight loss)
pf
195-200 °C
temperatura de transição
Tg >310 °C ((0.5% weight loss))
solubilidade
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
fluorescência
λem 353 nm in dichloromethane (PL)
Energia orbital
HOMO 6.75 eV
LUMO 2.75 eV
λ
in dichloromethane
Absorção UV
λ: 254 nm Amax
cadeia de caracteres SMILES
C1(C2=CC=CC(C3=CN=CC=C3)=C2)=CC(C4=CC=CC(C5=CN=CC=C5)=C4)=CC(C6=CC=CC(C7=CN=CC=C7)=C6)=C1
InChI
1S/C39H27N3/c1-7-28(34-13-4-16-40-25-34)19-31(10-1)37-22-38(32-11-2-8-29(20-32)35-14-5-17-41-26-35)24-39(23-37)33-12-3-9-30(21-33)36-15-6-18-42-27-36/h1-27H
chave InChI
CINYXYWQPZSTOT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)