Key Documents
932272
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(2,5-p -xylene)]
Sinônimo(s):
ADS145UV, PFO-co-pX, PFP
About This Item
Fórmula linear:
(C37H48)n
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.23
forma
powder
solid (powder, crystal or fiber)
Nível de qualidade
peso molecular
Mw >20,000 Da by GPC
cor
white to off-white
solubilidade
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
toluene: soluble
λmax
335 nm±10 nm in THF
fluorescência
λem 378 nm±10 nm in THF
Aplicação
Polymer, Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; blue emission.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)