Documentos Principais
932248
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctyl-2,7-divinylenefluorenylene)-alt-{2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylene}]
Sinônimo(s):
PFOPV
About This Item
Fórmula linear:
(C48H66O2)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.23
descrição
UV: 480 nm (in THF)
PL: 539 nm (in THF)
Eg = 2.3 eV
Nível de qualidade
peso molecular
Mw ≥20,000 Da by GPC
energy gap
2.3 eV (Eg (HOMO-LUMO gap))
solubilidade
THF: soluble
chloroform: soluble (or chlorobenzene)
toluene: soluble
λmax
480 nm±5 nm in THF
fluorescência
λem 508 nm±10 nm in THF
λem 539 nm±10 nm in THF
Energia orbital
HOMO 4.4 eV 
LUMO 2.1 eV 
Aplicação
Polymer Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; green emission.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)