Key Documents
931861
Sigma-Aldrich
(3aR,3′aR,8aS,8′a′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[3a,8a-dihydro-8H-Indeno[1,2-d]oxazole]
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H20N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
356.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
Aplicação
(3aR,3′aR,8aS,8′a′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[3a,8a-dihydro-8H-Indeno[1,2-d]oxazole] is a bisoxazoline (BOX) ligand for asymmetric catalysis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)