Documentos Principais
495301
Sigma-Aldrich
(+)-2,2′-Isopropylidenebis[(4R)-4-benzyl-2-oxazoline]
98%
Sinônimo(s):
(R,R)-(+)-2,2′-Isopropylidenebis(4-benzyl-2-oxazoline), [R(R*,R*)]-(+)-2,2′-Isopropylidenebis(4-benzyl-2-oxazoline)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H26N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
362.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]22/D +65°, c = 1 in ethanol
pf
54-60 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C1=N[C@@H](CO1)Cc2ccccc2)C3=N[C@@H](CO3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C23H26N2O2/c1-23(2,21-24-19(15-26-21)13-17-9-5-3-6-10-17)22-25-20(16-27-22)14-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,19-20H,13-16H2,1-2H3/t19-,20-/m1/s1
chave InChI
GAKCKAKYRQUVRK-WOJBJXKFSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands