Key Documents
929999
Sigma-Aldrich
Allochenodeoxycholic acid solution
≥98% (CP), 100 μg/mL in methanol
Sinônimo(s):
5α-Cholan-24-oic acid, 3α,7α-dihydroxy, Allochenodeoxycholate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H40O4
Peso molecular:
392.57
Código UNSPSC:
12142200
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
concentração
100 μg/mL in methanol
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])C1
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C