Documentos Principais
925268
Sigma-Aldrich
21-Deoxycortisol-(9,11,12,12)-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21D4H26O4
Peso molecular:
350.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12C(CC[C@]2(O)C(C)=O)C3CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C1([2H])[2H])=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15?,16?,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i11D2,17D,18D
chave InChI
LCZBQMKVFQNSJR-DPSXKUOISA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)