929433
Opto-pomalidomide-C2-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl 3-(4-((2-aminoethyl)amino)-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-2,6-dioxopiperidine-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
ligand
pomalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC(COC(N2C(CCC(N3C(C4=CC=CC(NCCN)=C4C3=O)=O)C2=O)=O)=O)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C25H25N5O10/c1-38-18-10-13(17(30(36)37)11-19(18)39-2)12-40-25(35)29-20(31)7-6-16(23(29)33)28-22(32)14-4-3-5-15(27-9-8-26)21(14)24(28)34/h3-5,10-11,16,27H,6-9,12,26H2,1-2H3
chave InChI
QEGZOUGKLQLVHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)